Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - First aid
Sign compliant to ISO 7010.
9.05€ - 11.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminio |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,016 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15684297
|
Brady™
814610 |
100 mm | 100 mm |
9.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15694297
|
Brady™
814611 |
200 mm | 200 mm |
11.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,016 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre verde |
Aluminio | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 140 °C | |
Globales |