Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - No thoroughfare
Señal conforme a ISO 7010.
Marca: Brady™ 822303
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Aluminio
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
Interiores y exteriores | |
De -40 °C a 140 °C | |
Globales |
Aluminio | |
200 mm | |
1,016 mm | |
Redondo | |
Rojo |