Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - No thoroughfare
Señal conforme a ISO 7010.
12.40€ - 36.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminio |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,016 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15624597
|
Brady™
822302 |
100 mm |
12.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15634597
|
Brady™
822303 |
200 mm |
15.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15644597
|
Brady™
822304 |
315 mm |
36.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,016 mm | |
Redondo |
Aluminio | |
Interiores y exteriores | |
De -40 °C a 140 °C | |
Globales |