Learn More
Sampling Systems™ Aluminum Multilevel Slot Sampler
Constructed of aluminum, making it suitable for sampling free flowing powders, granules and even slightly cohesive powders. Sampling Systems™ Aluminum Multilevel Slot Sampler is for taking a large volume, cross sectional sample from a container.
Marca: Sampling Systems™ 1210J-1500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- De aluminio
- Sección transversal (muestra compuesta)
- Adecuado para tomar muestras de gran volumen
- Los muestreadores de aluminio no son adecuados para su uso con productos GMP
Especificaciones
Aluminio | |
5 Ranuras | |
50 mm |
Tomamuestras de Ranura | |
1,7 L | |
1500 mm |