Learn More
Sampling Systems™ Aluminum Multilevel Slot Sampler
Constructed of aluminum, making it suitable for sampling free flowing powders, granules and even slightly cohesive powders. Sampling Systems™ Aluminum Multilevel Slot Sampler is for taking a large volume, cross sectional sample from a container.
278.00€ - 382.00€
Especificaciones
Material Aluminio
Descripción Tomamuestras de Ranura
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Incluye Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Incluye Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15849221
Ver documentos
Sampling Systems™
1210J-1500
1,7 L 5 Ranuras 1500 mm
304.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15859221
Ver documentos
Sampling Systems™
1210J-2500
2,9 L 7 Ranuras 2500 mm
382.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15869221
Ver documentos
Sampling Systems™
1210J-900
880 mL 3 Ranuras 900 mm
278.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made from aluminum
  • Cross section (Composite sample)
  • Suitable for taking large volume samples
  • aluminum samplers are not suitable for use with GMP products
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
Tomamuestras de Ranura
50 mm