Learn More
Caframo™ Agitadores de varillas de aluminio
High Torque Overhead Stirrer, 220 Volt offers speed and torque capabilities for wide range of volumes and viscosities.
1820.00€
Especificaciones
Pantalla | LED |
---|---|
Tensión | 220 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tipo de tapón | EU/UK/AUS/CN |
Certificaciones/conformidad | CSA, CE, IEC, EMC RoHS, WEE |
Código de producto | Marca | Modelo | Velocidad | Capacidad | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Velocidad | Capacidad | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12927096
|
Caframo™
BDC1850220U1 |
Par ultra | De 12 rpm a 1800 rpm | 80 L | 220 V |
1820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12937096
|
Caframo™
BDC3030220U1 |
Universal | De 20 a 3000 rpm | 60 L | 220 V |
1820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12947096
|
Caframo™
BDC6015220U1 |
Velocidad extrema | De 40 a 6000 rpm | 25 L | 220 V |
1820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Cada agitador se suministra con un protector de sujeción abisagrado resistente a productos químicos que se ajusta a la carcasa del agitador. Los soportes, las abrazaderas y los propulsores de agitación se venden por separado y son necesarios para completar el paquete. Una única transmisión de dos velocidades transfiere la potencia del motor al portavarillas con una eficiencia del 95 %, lo que proporciona una increíble cantidad de potencia. El teclado permite realizar ajustes de velocidad precisos y está sellado para evitar la entrada de humedad en el interior de la carcasa. La carcasa es de aluminio fundido, totalmente cerrada y no ventilada para entornos difíciles. Esta gama es silenciosa, fiable y de bajo mantenimiento.- El agitador de varilla de alto par ofrece potencia para mezclar grandes lotes de productos viscosos
- El control por microprocesador proporciona resultados exactos y reproducibles en el laboratorio o en plantas piloto
- Motor de CC sin escobillas (sin chispas) con protección de sobrecarga
- Transmisión de dos velocidades
- Eje hueco para facilitar el ajuste del impulsor
- La protección de sujeción cubre el portavarillas de centrifugación para proteger al usuario y al portavarillas frente a las salpicaduras
- Pantalla digital de la velocidad (rpm) y del par (Ncm)
- Velocidad establecida mantenida conforme cambia la viscosidad
- Incluye función de par de cero
- Con aprobación de seguridad: Marcado CE Las aplicaciones de mezcla incluyen plantas piloto industriales, investigación y desarrollo, mezcla cosmética de productos de cuidado personal, productos farmacéuticos, polímeros, adhesivos y alimentos.
Especificaciones
LED | |
50/60 Hz | |
CSA, CE, IEC, EMC RoHS, WEE |
220 V | |
EU/UK/AUS/CN | |
Aluminio |