Learn More
Caframo™ Agitador de varilla de par de torsión elevado, 220 V
El agitador de varilla de par de torsión elevado de 220 V ofrece capacidades de velocidad y par de torsión para una amplia gama de volúmenes y viscosidades.
Marca: Caframo™ BDC3030220U1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El agitador maneja la agitación de grandes volúmenes/alta viscosidad tan fácilmente como la homogeneización y la dispersión; especialmente útil para uso continuado.
- El teclado fácil de usar permite un ajuste preciso de la velocidad e indica en la pantalla LCD digital las rpm o el par de apriete dentro de ±1 %.
- Los controles electrónicos permiten ajustar la velocidad en incrementos de un solo dígito y mantener la velocidad ajustada en 1 % a medida que cambia la viscosidad de la solución.
- Carcasa de metal totalmente cerrada (TENV)
- Robusta carcasa de metal sellada que alberga el motor de CC sin escobillas de alto rendimiento con protección automática contra sobrecargas; y transmisión de dos velocidades que cambia electrónicamente entre el par de torsión elevado y el intervalo de alta velocidad (realmente transfiere la potencia del motor al portavarillas con una de eficacia del 95 %)
- Mandril ajustable hasta 10 mm
- Protección protege el mandril de salpicaduras y evita el movimiento accidental del mandril.
- Incluye varilla de soporte, mandril, llave macho con mango en T, protector de mandril, juegos de cuerdas para Reino Unido y UE y manual impreso
- El soporte, la abrazadera y el impulsor de agitación se venden por separado
Especificaciones
De 20 a 3000 rpm | |
LED | |
9 in. | |
13.25 in. | |
230 V, 50/60 Hz | |
EU/UK/AUS/CN | |
Mezcla de productos químicos en una campana extractora o estación de trabajo cerrada, productos farmacéuticos, suspensiones, laboratorios médicos, preparación de sueros, mezcla de productos de sangre y reacciones | |
Aluminio | |
De CC sin escobillas | |
Universal Stirrer |
60 L | |
220 V | |
22.9 cm | |
33.65 cm | |
50/60 Hz | |
CSA, CE, IEC, EMC RoHS, WEE | |
Protector de sujeción transparente abisagrado resistente a los químicos | |
Universal | |
341 Ncm | |
50.000 mPas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Título del producto
Caframo™ Agitador de varilla de par de torsión elevado, 220 V > Agitador de varilla de par de torsión elevado; modelo: Universal; velocidad: De 20 a 600 rpm (bajas), de 600 a 3000 rpm (altas); capacidad: 60 l; tensión: 220 V
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido