Learn More
Haldenwanger™ Navecillas de combustión de óxido de aluminio
Utilice estas navecillas para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Las navecillas de combustión de óxido de aluminio Haldenwanger™ son perfectas para la calcinación química, la fundición de metales y la preparación de muestras.
34.95€ - 207.00€
Especificaciones
Tipo Navecilla de combustión
Para utilizar con (aplicación) Para el uso continuo entre 1700 y 1750 °C.
Material Óxido de aluminio
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12337018
Ver documentos
Haldenwanger™
L ALS.SCH.115X16X9
115 mm
91.60€
cada uno
12347018
Ver documentos
Haldenwanger™
L ALS.SCH.120X30X15
120 mm
147.00€
cada uno
12357018
Ver documentos
Haldenwanger™
L ALS.SCH.160X40X21
160 mm
207.00€
cada uno
12367018
Ver documentos
Haldenwanger™
L ALS.SCH.200X15X15
200 mm
149.00€
cada uno
12397008
Ver documentos
Haldenwanger™
L ALS.SCH.45X11X7
45 mm
34.95€
cada uno
12317018
Ver documentos
Haldenwanger™
L ALS.SCH.75X11X7
75 mm
53.98€
cada uno
12327018
Ver documentos
Haldenwanger™
L ALS.SCH.87X17X9
87 mm
74.70€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Navecillas de óxido de aluminio
  • Gran dureza y resistencia
  • Resistentes al calor y los productos químicos cáusticos
  • Aptas para uso continuo con hasta 1750 °C
Especificaciones
Especificaciones
Navecilla de combustión
Para el uso continuo entre 1700 y 1750 °C.
Óxido de aluminio
1 unidad
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Haldenwanger™ Navecillas de combustión de óxido de aluminio