Learn More
Desecante de óxido de aluminio, regular, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11395088
Desecante de óxido de aluminio, regular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395088
2 kg
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Código de producto. 11395088
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044018.A3
Solicitar formato a granel o personalizado
Aluminum oxide is used in dessicators ceramics, coating material and electrical insulators. It is an ingredient in sunscreen, sometimes present in cosmetics such as blush, lipstick, and nail polish. Aluminum oxide is the catalyst in the Claus process in hydro desulfurization and some Ziegler-Natta polymerizations. It is widely used as an abrasive, in the automotive industries, cosmetic industries and fiber materials.It is a medium for chromatography in some sodium vapor lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Gases y líquidos secos
  • Los gases incluyen: CO2, acetileno, aire, Ar, etileno, He, H2, N2, O2
  • Los líquidos incluyen: benceno, hexano, aceite, pentano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide desiccant
Nombre de nota Regular
Forma física Esferas de 3,2 mm
Cantidad 2 kg
Información de solubilidad Insoluble in water and ethanol.
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ18D008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/08/2024 Catalog Number044018.36,044018.A3,044018.22
Número de loteT18K053 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/07/2024 Catalog Number044018.36,044018.A3,044018.22
Número de loteM03K002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2024 Catalog Number044018.36,044018.A3,044018.22
Número de loteT13J047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2023 Catalog Number044018.36,044018.A3,044018,044018.22
Número de loteQ28I018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2022 Catalog Number044018.36,044018.A3,044018.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Desecante de óxido de aluminio, regular, Thermo Scientific Chemicals >