Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice SIL G estándar sobre láminas de aluminio UV Alugram™
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SIL G estándar sobre láminas de aluminio Alugram™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños.
Marca: Macherey-Nagel™ 818030.20
Descripción
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC).Las capas de sílice SIL G estándar sobre láminas de aluminio Alugram™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños.
Láminas de aluminio Alugram™ para TLC- Placas listas para usar con revestimiento previo
- Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
- Sílice 60
- Superficie específica (BET) ∼ 500 m2/g
- Tamaño medio del poro de 60 Å
- Volumen específico del poro: 0,75 ml/g
- Tamaño de partícula de 5–17 µm
- Calidad estándar
- Para placas analíticas: 0,25 mm
- Para placas preparativas: 0,5 y 1 mm
- Para capas preparativas de 2 mm se utiliza un material ligeramente más grueso
- Silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
- Pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm)
- Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
Láminas de aluminio Alugram SIL G | |
60 Å | |
Placa TLC | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
5-17 μm | |
20/Paq. | |
Cromatografía de capa fina (TLC) | |
∼ 500 m2/g | |
5 x 7,5 cm |