Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Weighing Dishes, Oil Free
Dishes for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
49.00€ - 150.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
---|---|
Desechables | Single-use |
Material | Aluminio |
Esterilidad | No estéril |
Tipo | Weighing Boat |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30182869
![]() |
Fisherbrand™
120933FRF |
1 mL |
150.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
30182866
![]() |
Fisherbrand™
120934FRF |
15 mL |
62.50€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30182865
![]() |
Fisherbrand™
120938FRF |
45 mL |
49.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
30182873
![]() |
Fisherbrand™
120940FRF |
0.25 mL |
100.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
30182867
![]() |
Fisherbrand™
HEA14522FRF |
40 mL |
85.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Beschreibung
The Aluminum Weighing Dish may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
- Designed for moisture determination balances with slightly tapered walls for stacking.
- Oil free
Passed through a rigorous, three-step cleansing process to remove forming oil or residue for more reliable weighing and moisture sample analysis.
- Processed and packaged in clean room environment
- Lot traceable
- Volume: 1 mL
- Dimensions: 0.98 x 0.3 in. (25 x 7 mm)
- Pack of 50
- Thickness: 0.19 mm
- Certificates for Oil-Free Aluminum Dishes available upon request
Spezifikation
No autoclavable | |
Aluminio | |
Weighing Boat |
Single-use | |
No estéril |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.