Learn More
Masterflex™ Tubos de poliamida ámbar
Utilice estos tubos como aislantes eléctricos y térmicos. Los tubos de poliimida son ideales para el suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio. Los tubos ofrecen una excelente resistencia química, al calor, a la radiación y a la abrasión.
Marca: Masterflex™ 95820-11
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Ámbar transparente
- La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas NEMA
- Alta resistencia dieléctrica
- Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
- Intervalo de temperatura: De - 250 a 480 °C (de - 418 a 896 °F)
Especificaciones
Requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y normas NEMA | |
1,27 mm | |
1,3 mm | |
Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio | |
5/pack | |
Ámbar | |
de 480 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Poliimida | |
1,5 m | |
-250 °C | |
Estéril | |
400 psi |