Learn More
Masterflex™ Tubos de poliamida ámbar
Utilice estos tubos como aislantes eléctricos y térmicos. Los tubos de poliimida son ideales para el suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio. Los tubos ofrecen una excelente resistencia química, al calor, a la radiación y a la abrasión.
62.25€ - 85.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y normas NEMA |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Poliimida |
Longitud global (métrico) | 1,5 m |
Para utilizar con (aplicación) | Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio |
Code produit | Marque | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15169256
|
Masterflex™
95820-01 |
0,19 mm | 14,4 mm |
65.55€
paquete de 5 |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Actualmente no disponible: No tenemos información de cuándo estará disponible este producto.
Voir les produits de remplacement
|
11719749
|
Masterflex™
95820-02 |
0,25 mm | 0,35 mm |
65.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11729749
|
Masterflex™
95820-03 |
0,25 mm | 0,39 mm |
65.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13402759
|
Masterflex™
95820-10 |
1,02 mm | 0,23 mm |
65.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11735688
|
Masterflex™
95820-09 |
1,02 mm | 1,1 mm |
62.25€
paquete de 5 |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Voir les produits de remplacement
|
11775119
|
Masterflex™
95820-11 |
1,27 mm | 1,3 mm |
74.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11785119
|
Masterflex™
95820-13 |
1,8 mm | 1,9 mm |
85.40€
cada uno |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Voir les produits de remplacement
|
11700049
|
Masterflex™
95820-05 |
0,63 mm | 0,68 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
- Ámbar transparente
- La resina cumple los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y las normas NEMA
- Alta resistencia dieléctrica
- Esterilizar: esterilizable en autoclave, óxido de etileno o irradiación gamma
- Escala de temperatura: De - 250 a 480 °C (de - 418 a 896 °F)
Spécification
Requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y normas NEMA | |
Poliimida | |
Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio | |
Estéril | |
de 480 °C |
Esterilizable en autoclave | |
1,5 m | |
-250 °C | |
Ámbar |