Learn More
Fisherbrand™ Tarros de vidrio de boca ancha ámbar de paredes rectas sin tapones Código de producto.: 16154647
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Tarros de vidrio de boca ancha ámbar de paredes rectas sin tapones
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16154647
120 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
Código de producto. 16154647
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño color ámbar de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Diseño sin hombros para obtener la máxima capacidad de almacenamiento. Boca ancha para facilitar el llenado
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Reciclable
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 54 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de suelos y aplicaciones ambientales
Material De cristal
Cantidad 24
Color del tapón N/D
Acabado del cuello 58-400
Certificaciones/conformidad El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido.
Closure Included No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 69 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Título del producto
Fisherbrand™ Tarros de vidrio de boca ancha ámbar de paredes rectas sin tapones >