Learn More
Amberlite™ IRN-150, resina de intercambio iónico, Thermo Scientific Chemicals
Estireno-DVB; mezcla de resina fuertemente ácida y básica de tipo gel
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040992.A9
Descripción
Amberlite IRN-150 is used in water treatment and purification in primary side chemical volume control systems (CVS) in PWR nuclear power generating facilities. It is also used in reactor water clean-up and radio active waste systems. It is recommended in any non-regenerable mixed bed application and can also be used for a variety of electroplating industry waste regeneration applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Amberlite IRN-150 | |
Odorless | |
MFCD00145822 | |
Ámbar | |
Insoluble in water,acids and bases. |
Gránulos | |
Styrene-DVB | |
1.1-1.3g/cm3 | |
10 kg |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Seguridad y manipulación
- Amberlite IRN-150, ion exchange resin
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Styrene, Divinylbenzene and EthylstyreneCopolymer, Sulfonated
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P25L055 | Certificado de análisis | 27/03/2025 | 040992.36,040992.A3,40992-A9,040992.A9 |
P25L059 | Certificado de análisis | 27/03/2025 | 040992.36,040992.A3,40992-A9,040992.A9 |
Z05K029 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 040992.36,040992.A3,40992-A9,040992.A9 |
Z05K030 | Certificado de análisis | 06/12/2024 | 040992.36,040992.A3,40992-A9,040992.A9 |
X10K001 | Certificado de análisis | 25/10/2024 | 040992.36,040992.A3,40992-A9,040992.A9 |