Learn More
Cole-Parmer™ Desecador de vidrio/acero inoxidable Boekel
Mantenga las muestras seguras en este desecador con bloqueo de acción doble.Los desecadores de vidrio/acero inoxidable Cole-Parmer™ Boekel cuentan con puerta hermética y a prueba de fugas con cierre de acción doble, junta de neopreno de una pieza y bisagra de longitud completa.
Marca:  Cole-Parmer™ 24000-10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11796118
  • 4380.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Iguale la presión con la válvula de descarga de presión manual
  • La válvula de descarga de presión manual le permite igualar la presión interna y externa al abrir la puerta.
  • La bandeja de desecante de acero inoxidable contiene una libra de desecante
  • Cabinas de acero inoxidable 302 pulido con puerta y laterales de vidrio de 4,82 mm (3/16 in) de grosor para observar el contenido
  • La puerta tiene cerradura de acción doble, una junta de goma de una pieza y una bisagra de longitud completa
  • La válvula de ventilación de presión manual le permite liberar presión
  • Elija entre estantes flexboard o SS
  • La bandeja de desecante SS contiene una libra de desecante
Especificaciones
Especificaciones
Static-Free
Desecador
2
125 l
480 x 485,77 x 546,1 mm
480 mm
485,77 mm
540 mm
Acero inoxidable, vidrio
2 estantes ajustables
Ajustables
479,4 x 485,77 x 546,1 mm
560 mm
552,45 mm
546,1 mm
32 kg
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Desecador de vidrio/acero inoxidable Boekel > Volumen: 125L