Learn More
Buerkle™ Etiquetas selladoras close-it food & pharma 95x95
close-it food & pharma, una etiqueta de control con un adhesivo autorizado para alimentos. La fuerza de adherencia del adhesivo es casi igual a la del original, close-it de Bürkle, que ha probado su eficacia millones de veces. Evita que se derrame el producto después de la toma de muestras.
Marca:  Buerkle™ 5303-2022
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15346287
  • 109.00€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Evita de forma fiable fugas en los productos tras el muestreo.
  • El adhesivo cumple las directrices europeas para productos alimenticios.
  • Capa de barrera de lámina de aluminio
  • Adecuado para el muestreo de alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, aditivos de alimentos, incluso productos congelados– en resumen, para todas las aplicaciones en las que la limpieza resulte especialmente importante.
  • De acuerdo con las indicaciones de la FDA
  • Especialmente adecuado para la industria alimentaria y farmacéutica
Especificaciones
Especificaciones
FDA
Sello de control
Cuadrada
0,8965 kg
Verde
Productos alimenticios
95 x 95 mm
Videos
  • Buerkle - Control seal close-it
    Taking samples from sacks, boxes, bags, etc. with sampling lances is a common and time-proven practice. This produces holes through which easily flowing bulk goods could escape from the container.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Control seal close-it
    SDS
    Documentos Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Buerkle™ Etiquetas selladoras close-it food & pharma 95x95 > Dimensiones: 95 l x 95 mm (An); color: impresión en verde