Learn More
Buerkle™ Etiquetas selladoras close-it food & pharma 95x95
close-it food & pharma, una etiqueta de control con un adhesivo autorizado para alimentos. La fuerza de adherencia del adhesivo es casi igual a la del original, close-it de Bürkle, que ha probado su eficacia millones de veces. Evita que se derrame el producto después de la toma de muestras.
82.45€ - 109.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Tipo de producto Sello de control
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Forma Cuadrada
Dimensions (LxW) 95 x 95 mm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
15321306
Ver documentos
Buerkle™
5303-2021
95 x 95 mm Azul
93.90€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15346287
Ver documentos
Buerkle™
5303-2022
95 x 95 mm Verde
109.00€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15356287
Ver documentos
Buerkle™
5303-2023
95 x 95 mm Negro
82.45€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Evita de forma fiable fugas en los productos tras el muestreo.
  • El adhesivo cumple las directrices europeas para productos alimenticios.
  • Capa de barrera de lámina de aluminio
  • Adecuado para el muestreo de alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, aditivos de alimentos, incluso productos congelados– en resumen, para todas las aplicaciones en las que la limpieza resulte especialmente importante.
  • De acuerdo con las indicaciones de la FDA
  • Especialmente adecuado para la industria alimentaria y farmacéutica
Especificaciones
Especificaciones
FDA
Productos alimenticios
95 x 95 mm
Sello de control
Cuadrada
0,8965 kg
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Buerkle™ Etiquetas selladoras close-it food & pharma 95x95