Learn More
Buerkle™ Etiquetas selladoras close-it food & pharma 95x95
close-it food & pharma, una etiqueta de control con un adhesivo autorizado para alimentos. La fuerza de adherencia del adhesivo es casi igual a la del original, close-it de Bürkle, que ha probado su eficacia millones de veces. Evita que se derrame el producto después de la toma de muestras.
Marca: Buerkle™ 5303-2023
Descripción
- Evita de forma fiable fugas en los productos tras el muestreo.
- El adhesivo cumple las directrices europeas para productos alimenticios.
- Capa de barrera de lámina de aluminio
- Adecuado para el muestreo de alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, aditivos de alimentos, incluso productos congelados– en resumen, para todas las aplicaciones en las que la limpieza resulte especialmente importante.
- De acuerdo con las indicaciones de la FDA
- Especialmente adecuado para la industria alimentaria y farmacéutica
Especificaciones
FDA | |
Sello de control | |
Cuadrada | |
0,8965 kg |
Negro | |
Productos alimenticios | |
95 x 95 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Buerkle Control seal close-it