Learn More
BRAND™ Llaves de paso de calibre recto de PTFE
Construcción de PTFE con palanca de válvula de polipropileno. Proporciona una excelente resistencia química. Incluye boquillas de manguera integradas.
Marca: BRAND™ 88635
44.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Construcción PTFE
- Válvula de polipropileno
- Con boquilla de manguera unidireccional integrada
Especificaciones
4 mm | |
8 mm | |
Polipropileno |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Boquilla de manguera integrada |
Título del producto
BRAND™ Llaves de paso de calibre recto de PTFE > Diámetro interno: 8mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido