Learn More
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, sin ARNasa
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
77.75€ - 238.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | EDTA |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Concentración | 0,5 M |
Tipo de empaquetado | Frasco |
pH | pH 8,0 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10135423
|
Invitrogen™
AM9260G |
100 mL |
77.75€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10458654
|
Invitrogen™
AM9261 |
500 mL |
183.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10209454
|
Invitrogen™
AM9262 |
1 L |
238.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La solución de 0,5 M EDTA con pH 8,0 de calidad para biología molecular Invitrogen™ se suministra en un frasco. La solución cuenta con certificación de ausencia de ARNasa, es económica y está lista para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen™ se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
EDTA | |
0,5 M | |
pH 8,0 | |
Grado de biología molecular | |
Líquido |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Frasco | |
Ambion™ | |
Temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 0.5M EDTA PH 8.0 100ML
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Glycine, N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymeth yl)-, disodiumsalt, dihydrate
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, sin ARNasa