Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo Negative Control #1 siRNA
ARNip de control negativo n.° 1 Ambion™ in vivo
386.00€ - 3205.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | El ARNip (recocido) se envía a temperatura ambiente como oligonucleótidos secos en un solo tubo, junto con 1,75 ml de agua sin nucleasas para resuspensión. Almacenar a –20 °C o inferior. |
---|---|
Tipo de control | Control negativo |
RNAi Type | ARNip |
Para utilizar con (aplicación) | Transfección, ARNi |
Etiqueta o tinte | no conjugado |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15521104
|
Invitrogen™
4457287 |
5 nmol |
386.00€
5 nanomoles |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15561114
|
Invitrogen™
4459405 |
50 nmol |
980.00€
50 nanomoles |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15541104
|
Invitrogen™
4457289 |
250 nmol |
3205.00€
250 nanomoles |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Controles ARNip Ambion™ in vivoQué son los ARNip Ambion™ in vivo?
Los ARNip Ambion™ in vivo se han diseñado utilizando el algoritmo Silencer™ Select demostrado e incorporan modificaciones químicas para una mayor estabilidad del suero con administración in vivo. La estabilidad del suero añadida no compromete el rendimiento de los ARNip. Se ha demostrado que el ARNip Ambion™ in vivo no es tóxico in vivo (ratón) ni inmunogénico (ensayos celulares). En los ensayos celulares, los ARNip Ambion™ in vivo presentan una potencia equivalente o mejor que los ARNip Silencer™ Select. El resultado es una mayor confianza en sus experimentos con ARNi in vivo, una mejor atenuación cuando se combina con una solución de administración eficiente y la garantía de efectos no específicos limitados.
ARNip de control negativo
Los ARNip de control negativo (ARNip con secuencias que no son específicos para ningún producto génico) son esenciales para la determinación de los efectos del suministro de ARNip y para la creación de valores iniciales de comparación de muestras tratadas con ARNip. Los ARNip Ambion™ in vivo no tienen ninguna similitud de secuencia significativa con las secuencias genéticas de ratón, de rata o humanas. Estos ARNip de control negativo se han probado mediante análisis de micromatrices y han demostrado tener efectos mínimos sobre la expresión génica. Además, este ARNip de control negativo se ha probado en ensayos multiparamétricos en células aisladas y se ha demostrado que no tiene ningún efecto significativo en la proliferación celular, la viabilidad o la morfología de las líneas celulares estudiadas.
Control de calidad
Ambion™ sintetiza y purifica cada ARNip Ambion™ in vivo en instalaciones de vanguardia para satisfacer los más altos estándares de calidad. Como parte de nuestros rigurosos procedimientos de control de calidad, cada oligonucleótido de ARN se somete a análisis mediante espectrometría de masas MALDI-TOF y se emplea un HPLC analítico para controlar la pureza. Para proporcionar la máxima calidad, también evaluamos cada ARNip recocido mediante electroforesis de gel para confirmar que las cadenas se recuecen correctamente. El resultado es un ARNip de máxima calidad que está purificado y listo para su uso.
Controles in vivo Ready
Nuestros ARNip de control in vivo Ready están sujetos a ese nivel adicional de purificación y pruebas requeridas para la introducción de ARNip en animales. Después de la purificación mediante HPLC y recocido, cada ARNip se purifica aún más utilizando un proceso que elimina el exceso de sal a través de una membrana semipermeable. El resultado es un ARNip muy puro con un contenido de sal mínimo, adecuado para aplicaciones in vivo. A continuación, los ARNip in vivo se esterilizan mediante filtración y se prueban para detectar la presencia de endotoxinas. A concentraciones de 50 μM en presencia de agua desionizada, los ARNip in vivo Ready contienen inferior al 5,0 mM Na+, inferior al 0,06 mM K+ y inferior al 0,02 mM Mg2+.
Especificaciones
El ARNip (recocido) se envía a temperatura ambiente como oligonucleótidos secos en un solo tubo, junto con 1,75 ml de agua sin nucleasas para resuspensión. Almacenar a –20 °C o inferior. | |
ARNip | |
no conjugado | |
ARNip | |
Temperatura ambiente |
Control negativo | |
Transfección, ARNi | |
Ambion™ | |
In vivo, HPLC |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo Negative Control #1 siRNA