Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ Wash Solution 1 Concentrate
Componente del kit de aislamiento MagMAX
Brand: Invitrogen™ AM8504
178.50 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Description
El concentrado de solución de lavado 1 Invitrogen MagMAX es un componente de todos los kits de aislamiento MagMAX que se puede adquirir por separado. Se suministra en un frasco de 205 ml.
Salud animal, preparación de muestras de salud animal, purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARN total, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de células vegetales
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Tampón de lavado | |
Ambion™, MagMAX™ | |
Temperatura ambiente |
Almacene el concentrado de la solución de lavado 1 MagMAX™ a 4 °C o a temperatura ambiente. | |
205 mL |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Safety and Handling
- MagMAX WashSolution1Concentrate
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: Thiocyanic acid
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3151557 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | AM8504 |
01306957 | Certificado de análisis | 07/09/2022 | AM8504 |
01257075 | Certificado de análisis | 19/04/2022 | AM8504 |
01246255 | Certificado de análisis | 24/03/2022 | AM8504 |
01236792 | Certificado de análisis | 10/03/2022 | AM8504 |
Promotions
-
Multiple Manufacturers
Haz crecer tu descubrimiento
Enamórate con grandes ahorrosPromo Code: 24107Expires: 2025-03-28
Days
20Hours
8Minutes
21Seconds
7New Offer Comprar ahora