Learn More
Thermo Scientific™ DTT (ditiotreitol)
Estabiliza enzimas y otras proteínas que poseen grupos sulfhidrilos libres con DTT y se ha demostrado que restablece la actividad perdida por oxidación de estos grupos in vitro.
Marca: Thermo Scientific™ R0861
48.10 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
DTT (DL-Ditiotreitol; reactivo de Cleland) se utiliza para estabilizar enzimas y otras proteínas con grupos de sulfhidrilos libres. Se ha demostrado que restaura la actividad perdida por la oxidación de estos grupos in vitro. DTT reduce de forma significativa los puentes disulfuro y mantiene los monotioles en un estado reducido.
En concentraciones finales de 0,1 M, DTT se utiliza ampliamente para la alteración de los enlaces disulfuro de las proteínas en la electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS.
DTT reduce de forma significativa los puentes disulfuro y mantiene los monotioles en un estado reducido (1). En concentraciones finales de 0,1 M, DTT se emplea para el deterioro de puentes disulfuro de las proteínas para electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS.- Libre de endo-, exodeoxiribonucleasas, ribonucleasas y fosfatasas
Recomendada para:
Estabilización enzimática; reacciones enzimáticas; electroforesis de proteínas.
Nota:
DTT no es estable en solución. Solo deben utilizarse soluciones de DTT recién hechas. Para preparar una solución de DTT de 1 M, disuelva 1,55 g de polvo de DTT en 10 ml de agua desionizada (p.ej., Water, nuclease-free).
Especificaciones
0,1 M | |
DTT (ditiotreitol) | |
5 g |
Seguridad y manipulación
- DTT
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2828585 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R0861 |
2793549 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R0861 |
2810340 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R0861 |
2814756 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R0861 |
2844757 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R0861 |