Learn More
Invitrogen™ Kit de transcripción MEGAscript™ T7
Tecnología de rendimiento ultra alto para transcripción in vitro
298.00€ - 2215.00€
Includes: T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution, and Gel Loading Buffer II, Nuclease-free Water
Código de producto | Marca | Tipo de producto | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10600616
|
Invitrogen™
AMB13345 |
Kit de transcripción in vitro T7 | 200 reacciones |
2215.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10704037
|
Invitrogen™
AM1333M |
Kit with manual | 25 | N/A | N/A | N/A | |||||
10629645
|
Invitrogen™
AM1333 |
Kit de transcripción in vitro T7 | 25 reacciones |
415.00€
25 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10065754
|
Invitrogen™
AM1334 |
Kit de transcripción in vitro T7 | 40 reacciones |
610.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10025804
|
Invitrogen™
AM1334M |
Kit with manual | 40 | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Los altos niveles de producción se logran mediante la modificación de las condiciones de reacción a la transcripción, de manera que se pueden emplear de manera eficaz concentraciones de nucleótidos muy elevadas. La mezcla de enzimas T7 y el tampón de reacción 10X se calibran de manera específica para cada lote y ARN polimerasa.
Uso del kit MEGAscript T7
El kit MEGAscript T7 cuenta con componentes de reacción a la transcripción in vitro y una plantilla de control. El kit produce un total de 3 a 5 mg de ARN (aproximadamente 100 μg de ARN o más por reacción) de la plantilla de control suministrada con el kit. Esto corresponde a entre 400 y 650 moles de ARN por cada mol de la plantilla. Las plantillas de menor tamaño suelen generar una menor masa molar y un mayor rendimiento molar del producto. Las nuevas condiciones de reacción de transcripción y una tecnología patentada de alto rendimiento permiten la síntesis de 10 a 50 veces la cantidad de ARN producida por las reacciones de transcripción convencionales.
Aplicaciones: El kit MEGAscript T7 se ha diseñado para sintetizar grandes cantidades de ARN sin etiquetar o de baja actividad específica para diversos usos, incluida la traducción in vitro, estudios de antidetección o microinyección y el aislamiento de proteínas de unión de ARN. En reacciones de transcripción a gran escala, la concentración de los cuatro nucleótidos es alta, muy por encima de la Km de la enzima. El kit MEGAscript T7 produce generalmente 10 veces más ARN que las reacciones de transcripción in vitro convencionales. El kit no se recomienda para la síntesis de sondas de alta actividad específica.
Productos accesorios:
Los kits de amplificación de ARNa MessageAmp™ cuentan con tecnología MEGAscript y han sido desarrollados especialmente para la amplificación del ARNc antes del análisis de matrices Para purificar productos de transcripción in vitro de nucleótidos libres, componentes de tampón y enzimas, se recomienda utilizar el kit MEGAclear™ (n.º de referencia AM1908) y el kit MEGAclear-96 (n.º de referencia AM1909).
Producción de ARN:
100 μg