Learn More
Invitrogen™ TE, pH 8,0, sin ARNasa
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
Marca: Invitrogen™ AM9858
81.33 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
La solución de TE con pH 8,0 de calidad para biología molecular Invitrogen™ se suministra en un frasco de 500 ml. El tampón garantiza la ausencia de ARNasa, es económico y está listo para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen™ se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
pH 8,0 | |
Ambion™ | |
Frasco |
Líquido | |
1 l |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2798578 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM9858 |
2789433 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM9858 |
2819262 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM9858 |
2718620 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM9858 |
2848130 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | AM9858 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Ahorre en miles de productos elegibles.Promo Code: 24111Expires: 2025-03-21
New Offer Ahorre ahora