Learn More
Cytiva Colorante monorreactivo con maleimida Amersham™ Cy™3, Cy™ 5, 5 paquetes
Método más selectivo de marcado de anticuerpos que reduce la posibilidad de que la etiqueta interfiera con reacciones posteriores del antígeno-anticuerpo. Los paquetes de colorante monorreactivo con maleimida Amersham™ Cy™3, Cy™5 se envasan en cantidades previamente medidas y se sellan con papel de aluminio para garantizar etiquetados uniformes.
Marca: Cytiva PA25031
316.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Las maleimidas monofuncionales Cy3 y Cy5 son especialmente adecuadas para el etiquetado selectivo de moléculas que contienen grupos de sulfhidrilo libre, como residuos de cisteína en proteínas y péptidos, y oligonucleótidos. También son útiles para el etiquetado de anticuerpos, ya que las moléculas de tinte se introducen fuera de los puntos de unión de anticuerpos, lo que aumenta la posibilidad de que la funcionalidad de la molécula etiquetada permanezca intacta. El protocolo es simple y robusto, ofreciendo una química alternativa cuando se requiere una mayor selectividad del etiquetado o el etiquetado de aminas con ésteres Cy3 y Cy5 NHS no es deseable o apropiado.
- Proporciona una alternativa para cuando los ésteres con CyDye™ NHS son inadecuados.
- Los tintes se envasan en cantidades medidas previamente y se sellan con papel de aluminio para garantizar etiquetas consistentes
Información de órdenes
Cada kit contiene cinco viales de tinte, cada uno suficiente para etiquetar 1 mg de proteína.
Especificaciones
Para el etiquetado de compuestos biológicos con tinte monofuncional CyTM5 | |
Paquete de 5 tintes monorreactivos con maleimida y Cy5 | |
Etiquetado de 1 mg de proteínas | |
Soluble en agua fría y agua caliente | |
Cy5 |
5 viales cada uno suficiente para etiquetar 1 mg de proteína | |
Cinco viales de colorante | |
817 | |
De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. | |
Azul |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1