Learn More
Cytiva Colorante monorreactivo con maleimida Amersham™ Cy™3, Cy™ 5, 5 paquetes
Método más selectivo de marcado de anticuerpos que reduce la posibilidad de que la etiqueta interfiera con reacciones posteriores del antígeno-anticuerpo. Los paquetes de colorante monorreactivo con maleimida Amersham™ Cy™3, Cy™5 se envasan en cantidades previamente medidas y se sellan con papel de aluminio para garantizar etiquetados uniformes.
380.00€ - 830.00€
Especificaciones
Cantidad | 5 viales cada uno suficiente para etiquetar 1 mg de proteína |
---|---|
Contenido del kit | Cinco viales de colorante |
Suficiente para | Etiquetado de 1 mg de proteínas |
Solubilidad | Soluble en agua fría y agua caliente |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. |
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10626315
|
Cytiva
PA23031 |
Cy3 |
830.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10704357
|
Cytiva
PA25031 |
Cy5 |
380.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Las maleimidas monofuncionales Cy3 y Cy5 son especialmente adecuadas para el etiquetado selectivo de moléculas que contienen grupos libres de sulfhidrilos, como los residuos de cisteína en proteínas y péptidos, y oligonucleótidos. También son útiles para el etiquetado de anticuerpos, ya que las moléculas de colorante se introducen fuera de los puntos de unión de anticuerpos, lo que aumenta la posibilidad de que la funcionalidad de la molécula etiquetada permanezca intacta. El protocolo es sencillo y robusto, además de ofrecer una alternativa química cuando se requiere una mayor selectividad de etiquetado o cuando el etiquetado de amina con ésteres NHS Cy3 y Cy5 no es deseable o apropiado.
- Proporciona una alternativa para cuando los ésteres NHS CyDye™ no son adecuados.
- Los colorantes se envasan en cantidades previamente medidas y se sellan con papel de aluminio para garantizar etiquetados uniformes
Información de órdenes
Cada kit contiene cinco viales de tinte, cada uno suficiente para etiquetar 1 mg de proteína.
Especificaciones
5 viales cada uno suficiente para etiquetar 1 mg de proteína | |
Etiquetado de 1 mg de proteínas | |
De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. |
Cinco viales de colorante | |
Soluble en agua fría y agua caliente |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1