Learn More
Cytiva Sistema de detección/etiquetado de ácido nucleico directo Amersham™ ECL™
Se utiliza para la detección rápida y fácil de cantidades objetivo de media a alta. El sistema de detección/etiquetado de ácido nucleico directo Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ se basa en el etiquetado directo de sondas de ADN o ARN con peroxidasa de rábano (HRP) en una reacción química sencilla de 20 min
Marca: Cytiva RPN3000
Includes: 45-000-922 y 45-000-923: Reactivo de marcación; entrecruzador; ADN de control; agente de bloqueo; reactivos de detección ECL y tampón de hibridación ECL Gold
Descripción
- Etiquetado directo de la sonda en una reacción de 10 minutos, 1 h desde la hibridación hasta la detección con ECL Direct, Hybond N+ e Hyperfilm ECL.
- Elimina los problemas de manipulación, desechos y normativos asociados con el uso de la radioactividad.
- No hay necesidad de lavar los blots antes de volver a sondear.
- Para una detección rápida y sencilla de cantidades objetivo medias a altas en aplicaciones como pantallas de colonias/placas, dot blots y análisis de productos de PCR.
- Resultados consistentes que combinan señales fuertes con fondos muy bajos.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Reactivo de etiquetado de ADN 0,5 ml; solución de glutaraldehído 0,5 ml; agua 1,0 ml; ADN de control I Hind III (10μg/ml) 0,1 ml; tampón de hibridación Gold 500 ml; agente bloqueante 25 g; reactivo de detección ECL 1 125 ml; reactivo de detección ECL 2 125 ml | |
Etiquetas de 5 μg de ácido nucleico |
Cribaje de placas o colonias, dot blot y análisis de productos de PCR | |
Sistema de detección y etiquetado directo ECL | |
20 min |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glutaral, urea, sodium dodecyl sulphate