Learn More
Cytiva Sistema de detección/etiquetado de ácido nucleico directo Amersham™ ECL™
Se utiliza para la detección rápida y fácil de cantidades objetivo de media a alta. El sistema de detección/etiquetado de ácido nucleico directo Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ se basa en el etiquetado directo de sondas de ADN o ARN con peroxidasa de rábano (HRP) en una reacción química sencilla de 20 min
Marca: Cytiva RPN3006
Includes: 45-000-922 y 45-000-923: Reactivo de marcación; entrecruzador; ADN de control; agente de bloqueo; reactivos de detección ECL y tampón de hibridación ECL Gold
Descripción
- Detección rápida y fácil de cantidades objetivo medias-altas en 4 horas.
- Suficiente para la hibridación de 4000 cm2
Especificaciones
Sistema de detección y etiquetado de ácido nucleico directo Amersham ECL™ | |
Tampón de hibridación ECL Gold suficiente para 4000 cm² | |
Tampón de hibridación ECL Gold | |
Suficiente para 4000 cm2 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: urea, sodium dodecylsulphate