Learn More
Cytiva Sistema de detección/etiquetado de ácido nucleico directo Amersham™ ECL™
Se utiliza para la detección rápida y fácil de cantidades objetivo de media a alta. El sistema de detección/etiquetado de ácido nucleico directo Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ se basa en el etiquetado directo de sondas de ADN o ARN con peroxidasa de rábano (HRP) en una reacción química sencilla de 20 min
Marca:  Cytiva RPN3001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10554205
  • 2024.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: 45-000-922 y 45-000-923: Reactivo de marcación; entrecruzador; ADN de control; agente de bloqueo; reactivos de detección ECL y tampón de hibridación ECL Gold
Descripción
Descripción
    • Etiquetado directo de la sonda en una reacción de 10 minutos, 1 h desde la hibridación hasta la detección con ECL Direct, Hybond N+ e Hyperfilm ECL.
    • Elimina los problemas de manipulación, desechos y normativos asociados con el uso de la radioactividad.
    • No hay necesidad de lavar los blots antes de volver a sondear.
    • Para una detección rápida y sencilla de cantidades objetivo medias a altas en aplicaciones como pantallas de colonias/placas, dot blots y análisis de productos de PCR.
    • Resultados consistentes que combinan señales fuertes con fondos muy bajos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C
Reactivo de etiquetado de ADN (2 x 0,5 ml); solución de glutaraldehído (2 x 0,5 ml); agua (2 x 1,0 ml); ADN de control I Hind III 10 μg/ml (2 x 0,1 ml); tampón de hibridación Gold (2 x 500 ml); agente bloqueante (2 x 25 g); reactivo de detección ECL 1 (2 x 125 ml); reactivo de detección ECL 2 (2 x 125 ml)
Para el etiquetado de 10 μg de ácido nucleico
Cribaje de placas o colonias, dot blot y análisis de productos de PCR
Sistema de detección y etiquetado directo ECL
20 min
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glutaral, urea, sodium dodecyl sulphate