Learn More
Cytiva Paquetes de combinación de western blotting Amersham™ ECL Plex™
Sistema completo optimizado para western blotting fluorescente
Marca: Cytiva RPN999
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Includes:
Amersham ECL Plex cabra-α-ratón IgG-Cy3, 150 μg; Amersham ECL Plex cabra-α-conejo IgG-Cy5, 150 μg; marcadores fluorescentes Amersham ECL Plex Rainbow, 120 μl; 45-001-214: Amersham Protran Premium, 10 x 10 cm, 10 hojas o 45-001-215: Hybond LFP 0,2 μM PVDF, 20 x 20 cm, 3 láminas
Descripción
- Mejor formulación de conjugados Cy3 para un fondo aún más bajo
Especificaciones
Kit western blot | |
Sistema de western blotting ECL Plex | |
1 kit: ECL Plex cabra-α-ratón IgG-Cy3: 150 μg, ECL Plex cabra-α-conejo IgG-Cy5: 150 μg, ECL Plex marcadores Rainbow fluorescentes: 120 μl, Hybond LFP: 10 láminas (20 x 20 cm) |
Contiene Cy3, Cy5, Amersham Hybond LFP 0,2 PVDF | |
ECL Plex cabra-α-ratón IgG-Cy3 150 μg ECL Plex cabra-α-conejo IgG-Cy5 150 μg ECL Plex marcadores Rainbow fluorescentes 120 μl Hybond LFP, 10 láminas (20 × 20 cm) |
|
Varía según el componente |