Learn More
Cytiva Paquetes de combinación de western blotting Amersham™ ECL Plex™
Sistema completo optimizado para western blotting fluorescente
295.00€ - 321.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Kit western blot |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sistema de western blotting ECL Plex |
Requisitos de almacenamiento | Varía según el componente |
Includes: Amersham ECL Plex goat-α-mouse IgG-Cy3, 150μg; Amersham ECL Plex goat-α-rabbit IgG-Cy5, 150μg; Amersham ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers, 120μL; 45-001-214: Amersham Protran Premium, 10 × 10cm, 10 sheets or 45-001-215: Hybond LFP 0.2μM PVDF, 20 × 20cm, 3 sheets
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10585545
|
Cytiva
RPN998 |
Contiene Cy3, Cy5, Amersham Protran Premium 0,45 NC |
321.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10449774
|
Cytiva
RPN999 |
Contiene Cy3, Cy5, Amersham Hybond LFP 0,2 PVDF |
295.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Mejor formulación de conjugados Cy3 para un fondo aún más bajo
Especificaciones
Kit western blot | |
Sistema de western blotting ECL Plex | |
Varía según el componente |