Learn More
Cytiva Membranas Amersham™ Hybond™ -N+
Utilícelo para obtener máxima sensibilidad en la transferencia de ADN y ARN. La membrana Amersham™ Hybond™ -N+ de Cytiva Life Sciences™ es una membrana de nailon con carga positiva para su uso en la detección de quimioluminiscencia y quimiofluorescencia radioactiva y no radioactiva.
Marca:  Cytiva RPN303B
555.03 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10506125
  • 599.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tamaño de poro de 0,45 μm con retención de ácidos nucleicos >50 bp
  • Capacidad de unión para ácidos nucleicos de 600 μg/cm2
  • Adecuado para matrices de alta densidad
  • Excelente sensibilidad en transferencias convencionales Southern blot
  • Las muestras de ácido nucleico se pueden fijar mediante UV u horneado
  • No es adecuado para transferencia y fijación de álcali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
30 cm
Southern blots; fijación UV
No aplicable
Rollo
30 cm x 3
3 m
Hasta 600 μg/cm2
1 rollo
Nailon, carga positiva