Learn More
Cytiva Membranas Amersham™ Hybond™ -N+
Utilícelo para obtener máxima sensibilidad en la transferencia de ADN y ARN. La membrana Amersham™ Hybond™ -N+ de Cytiva Life Sciences™ es una membrana de nailon con carga positiva para su uso en la detección de quimioluminiscencia y quimiofluorescencia radioactiva y no radioactiva.
224.00€ - 599.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Southern blots; fijación UV
Capacidad de unión Hasta 600 μg/cm2
Material Nailon, carga positiva
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Cantidad Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Cantidad Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11718308
Ver documentos
Cytiva
RPN1210B
12 x 10 cm 20 hojas No aplicable
442.00€
paquete de 20
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10320175
Ver documentos
Cytiva
RPN203B
20 cm x 3 m 1 rollo No aplicable
521.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11778358
Ver documentos
Cytiva
RPN2222B
22,2 x 22,2 cm 10 láminas No aplicable Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10506125
Ver documentos
Cytiva
RPN303B
30 cm x 3 1 rollo No aplicable
599.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10025324
Ver documentos
Cytiva
RPN3050B
30 x 50 cm 5 Sheets No aplicable Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11708308
Ver documentos
Cytiva
RPN119B
11,9 x 7,8 cm 50 láminas No aplicable
593.00€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11758318
Ver documentos
Cytiva
RPN1510B
15 x 10 cm 20 hojas No aplicable
485.00€
paquete de 20
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11708328
Ver documentos
Cytiva
RPN1520B
15 x 20 cm 10 láminas No aplicable
581.00€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11728338
Ver documentos
Cytiva
RPN2020B
20 x 20 cm 10 láminas No aplicable
504.00€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11738328
Ver documentos
Cytiva
RPN1782B
Not Applicable 50 Gridded Discs 82 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Tamaño de poro de 0,45 μm con retención de ácidos nucleicos >50 bp
  • Capacidad de unión para ácidos nucleicos de 600 μg/cm2
  • Adecuado para matrices de alta densidad
  • Excelente sensibilidad en transferencias convencionales Southern blot
  • Las muestras de ácido nucleico se pueden fijar mediante UV u horneado
  • No es adecuado para transferencia y fijación de álcali
Especificaciones
Especificaciones
Southern blots; fijación UV
Hasta 600 μg/cm2
Nailon, carga positiva