Learn More
Cytiva Membranas Amersham™ Hybond™ -N+
Utilícelo para obtener máxima sensibilidad en la transferencia de ADN y ARN. La membrana Amersham™ Hybond™ -N+ de Cytiva Life Sciences™ es una membrana de nailon con carga positiva para su uso en la detección de quimioluminiscencia y quimiofluorescencia radioactiva y no radioactiva.
Marca: Cytiva RPN119B
563.35 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24363" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tamaño de poro de 0,45 μm con retención de ácidos nucleicos >50 bp
- Capacidad de unión para ácidos nucleicos de 600 μg/cm2
- Adecuado para matrices de alta densidad
- Excelente sensibilidad en transferencias convencionales Southern blot
- Las muestras de ácido nucleico se pueden fijar mediante UV u horneado
- No es adecuado para transferencia y fijación de álcali
Especificaciones
11,9 cm | |
Southern blots; fijación UV | |
No aplicable | |
Hoja | |
11,9 x 7,8 cm |
7,8 cm | |
Hasta 600 μg/cm2 | |
50 láminas | |
Nailon, carga positiva |