Learn More
Cytiva Membranas Amersham™ Hybond™ -N+
Utilícelo para obtener máxima sensibilidad en la transferencia de ADN y ARN. La membrana Amersham™ Hybond™ -N+ de Cytiva Life Sciences™ es una membrana de nailon con carga positiva para su uso en la detección de quimioluminiscencia y quimiofluorescencia radioactiva y no radioactiva.
Marca:  Cytiva RPN2222B
212.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11778358
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Tamaño de poro de 0,45 μm con retención de ácidos nucleicos >50 bp
  • Capacidad de unión para ácidos nucleicos de 600 μg/cm2
  • Adecuado para matrices de alta densidad
  • Excelente sensibilidad en transferencias convencionales Southern blot
  • Las muestras de ácido nucleico se pueden fijar mediante UV u horneado
  • No es adecuado para transferencia y fijación de álcali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
22,2 cm
Southern blots; fijación UV
No aplicable
Hoja
22,2 x 22,2 cm
22,2 cm
Hasta 600 μg/cm2
10 láminas
Nailon, carga positiva