Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Se utiliza en procesadores automáticos o de forma manual en depósitos y bandejas que utilizan los fijadores y reveladores de película de rayos X más comunes. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP es una excelente película multiuso fabricada a partir de una base transparente revestida en ambos lados con una emulsión fotográfica que está protegida por una capa antiarañazos.
Marca:  Cytiva 28-9068-46
589.74 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10627265
  • 679.00€ / 100 hojas
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Alta sensibilidad para objetivos de baja concentración
  • Optimizado para autorradiografía directa e indirecta con 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I
  • Fondo transparente para un contraste excelente y una mejor visibilidad de la banda.
  • Imágenes de calidad óptima para la publicación
  • Alta resolución a un precio económico
  • Facilidad de uso:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
8 x 10 pulg
Southern, Northern, y Western Blots 32P, 33P, 125I. Secuenciación 32S, 33P, 35P. Fluorografía de 3H, 14C y 35S
100 hojas/caja, bolsa de película individual