Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Se utiliza en procesadores automáticos o de forma manual en depósitos y bandejas que utilizan los fijadores y reveladores de película de rayos X más comunes. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP es una excelente película multiuso fabricada a partir de una base transparente revestida en ambos lados con una emulsión fotográfica que está protegida por una capa antiarañazos.
269.00€ - 679.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Southern, Northern, y Western Blots 32P, 33P, 125I. Secuenciación 32S, 33P, 35P. Fluorografía de 3H, 14C y 35S |
---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10627265
|
Cytiva
28-9068-46 |
8 x 10 pulg | 100 hojas/caja, bolsa de película individual |
679.00€
100 hojas |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10742837
|
Cytiva
28-9068-45 |
8 x 10 pulg | 50 hojas/caja, bolsa de película individual |
461.30€
50 hojas |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10034944
|
Cytiva
28-9068-42 |
5 x 7 pulg | 50 hojas/caja, bolsa de película individual |
269.00€
50 hojas |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10094984
|
Cytiva
28-9068-44 |
18 x 24 cm | 100 hojas/caja, bolsa de película individual |
510.00€
100 hojas |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10218674
|
Cytiva
28-9068-43 |
18 x 24 cm | 50 hojas/caja, bolsa de película individual |
316.00€
50 hojas |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10084764
|
Cytiva
28-9068-50 |
18 x 24 cm | 50 hojas/caja, sobre de película individual |
324.00€
50 hojas |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Alta sensibilidad para objetivos de baja concentración
- Optimizado para autorradiografía directa e indirecta con 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I
- Fondo transparente para un excelente contraste y una visibilidad de bandas mejorada.
- Imágenes de calidad profesional
- Alta resolución a un precio económico
- Fácil de usar
Especificaciones
Southern, Northern, y Western Blots 32P, 33P, 125I. Secuenciación 32S, 33P, 35P. Fluorografía de 3H, 14C y 35S |