Learn More
Cytiva Sándwiches para western blotting de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ Premium NC
Los sándwiches de papel de filtro y la membrana de nitrocelulosa Protran Premium NC premontados ahorran tiempo
Marca:  Cytiva 10600117
130.72 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15229884
  • 142.26€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Premontado con dos papeles de filtro Whatman™ de espesor medio 3MM Chr (0,34 mm) para simplificar la configuración
  • Se adapta a la mayoría de formatos de gel prefundido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
8 cm
Paquete de 10
0,45 μm
9 cm
Sándwich
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro||
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose