Learn More
Cytiva Sándwiches para western blotting de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ Premium NC
Los sándwiches de papel de filtro y la membrana de nitrocelulosa Protran Premium NC premontados ahorran tiempo
142.26€ - 170.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 9 cm
Cantidad Paquete de 10
Formato Sándwich
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
15269884
Ver documentos
Cytiva
10600118
8 cm 9 cm 0,2 μm
170.00€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15229884
Ver documentos
Cytiva
10600117
8 cm 9 cm 0,45 μm
142.26€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Premontado con dos papeles de filtro Whatman™ de espesor medio 3MM Chr (0,34 mm) para simplificar la configuración
  • Se adapta a la mayoría de formatos de gel prefundido
Especificaciones
Especificaciones
8 cm
9 cm
Paquete de 10
Sándwich
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • amersham protran supported 0.2µm NC 200mm x 200mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose