Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC admitidas: rodillos
Se utilizan para una transferencia de proteínas sólida. Las membranas de nitrocelulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ NC admitidas: rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Marca: Cytiva 10600020
205.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.03300kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
Se utiliza para una transferencia de proteínas sólida.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ compatibles:los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Dispensadores de rollos.
- Las membranas están formadas por nitrocelulosa reforzada con un material de poliéster inerte no tejido en el interior de la membrana
- El soporte no afecta a las condiciones de transferencia ni a los resultados
Especificaciones
4 m | |
Unidad | |
nitrocelulosa, poliéster inerte |
15 cm | |
Rollo | |
0,45 μm |
Seguridad y manipulación
- amersham protran supported 0.45µm NC 150mm x 4m
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose