Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC admitidas: rodillos
Se utilizan para una transferencia de proteínas sólida. Las membranas de nitrocelulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ NC admitidas: rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
259.00€ - 468.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 4 m |
---|---|
Cantidad | Unidad |
Formato | Rollo |
Material | nitrocelulosa, poliéster inerte |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15220033
|
Cytiva
10600016 |
4 m | 30 cm | 0,45 μm | Unidad |
430.00€
0.60 Kg |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15289804
|
Cytiva
10600015 |
4 m | 30 cm | 0,2 μm | Unidad |
468.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15299804
|
Cytiva
10600017 |
4 m | 20 cm | 0,2 μm | Unidad |
365.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15209814
|
Cytiva
10600018 |
4 m | 20 cm | 0,45 μm | Unidad |
317.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15229814
|
Cytiva
10600020 |
4 m | 15 cm | 0,45 μm | Unidad |
259.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15219814
|
Cytiva
10600019 |
4 m | 15 cm | 0,2 μm | Unidad |
289.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Se utiliza para una transferencia de proteínas sólida.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ compatibles:los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Dispensadores de rollos.
- Las membranas constan de nitrocelulosa soportada por un material no tejido de poliéster inerte dentro de la membrana
- El soporte no afecta a las condiciones de transferencia o los resultados
Especificaciones
4 m | |
Unidad | |
Rollo | |
nitrocelulosa, poliéster inerte |