Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC admitidas: rodillos
Se utilizan para una transferencia de proteínas sólida. Las membranas de nitrocelulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ NC admitidas: rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Marca:  Cytiva 10600015
350.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289804
  • 482.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Se utiliza para una transferencia de proteínas sólida.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ compatibles:los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Dispensadores de rollos.
  • Las membranas están formadas por nitrocelulosa reforzada con un material de poliéster inerte no tejido en el interior de la membrana
  • El soporte no afecta a las condiciones de transferencia ni a los resultados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4 m
Unidad
nitrocelulosa, poliéster inerte
4 m x 30 cm
30 cm
Rollo
0,2 μm
Amersham™, Protran™
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.