Learn More
Cytiva Conjugado de flúor y estreptavidina Amersham™
Se utiliza para la hibridación in situ y la citometría de flujo. Los conjugados de flúor y estreptavidina Cytiva Life Sciences™ Amersham™ constan de estreptavidina conjugada con una amplia gama de colorantes fluorescentes.
Marca: Cytiva PA45001
242.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Reactivos de alta especificidad
Aplicaciones:
hibridación «in situ», citometría de flujo
Especificaciones
Este producto se suministra como sólido liofilizado en salina tamponada con fosfato (0,02 M fosfato potásico, 0,15 M NaCl) pH 7,2, con 1 %(w/v) de albúmina de suero bovino y 0.1 % (w/v) de azida sódica, reconstituir con 1 ml de agua desionizada, dispensar en alícuotas adecuadas y congelar. Evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación. | |
1 mg | |
Sólido liofilizado en solución salina tamponada con fosfato (0,02 M fosfato potásico, 0,15 M NaCl) pH 7,2, con 1 %(p/v) de albúmina sérica bovina y 0,1 % (p/v) de azida sódica, reconstituir con 1 ml de agua desionizada, dispensar en alícuotas adecuadas y congelar |
Apto para el uso en el análisis fluorescente de muestras biotiniladas | |
Estreptavidina Cy5 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .