Learn More
Cytiva Conjugado de flúor y estreptavidina Amersham™
Se utiliza para la hibridación in situ y la citometría de flujo. Los conjugados de flúor y estreptavidina Cytiva Life Sciences™ Amersham™ constan de estreptavidina conjugada con una amplia gama de colorantes fluorescentes.
233.00€ - 449.00€
Especificaciones
Formulación | Este producto se suministra como sólido liofilizado en salina tamponada con fosfato (0,02 M fosfato potásico, 0,15 M NaCl) pH 7,2, con 1 %(w/v) de albúmina de suero bovino y 0.1 % (w/v) de azida sódica, reconstituir con 1 ml de agua desionizada, dispensar en alícuotas adecuadas y congelar. Evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación. |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Apto para el uso en el análisis fluorescente de muestras biotiniladas |
Cantidad | 1 mg |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10544765
|
Cytiva
PA43001 |
Estreptavidina Cy3 |
233.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10004594
|
Cytiva
PA45001 |
Estreptavidina Cy5 |
286.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10277704
|
Cytiva
PA42001 |
Estreptavidina Cy2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Reactivos de alta especificidad
Aplicaciones:
Hibridación in situ, citometría de flujo
Especificaciones
Este producto se suministra como sólido liofilizado en salina tamponada con fosfato (0,02 M fosfato potásico, 0,15 M NaCl) pH 7,2, con 1 %(w/v) de albúmina de suero bovino y 0.1 % (w/v) de azida sódica, reconstituir con 1 ml de agua desionizada, dispensar en alícuotas adecuadas y congelar. Evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación. | |
Apto para el uso en el análisis fluorescente de muestras biotiniladas | |
1 mg |