Learn More
Cytiva Conjugado de flúor y estreptavidina Amersham™
Se utiliza para la hibridación in situ y la citometría de flujo. Los conjugados de flúor y estreptavidina Cytiva Life Sciences™ Amersham™ constan de estreptavidina conjugada con una amplia gama de colorantes fluorescentes.
Marca:  Cytiva PA43001
Detalles adicionales : CAS : 7647-14-5 Peso : 0.06400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10544765
  • 233.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Reactivos de alta especificidad
Aplicaciones:
hibridación «in situ», citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
Este producto se suministra como sólido liofilizado en salina tamponada con fosfato (0,02 M fosfato potásico, 0,15 M NaCl) pH 7,2, con 1 %(w/v) de albúmina de suero bovino y 0.1 % (w/v) de azida sódica, reconstituir con 1 ml de agua desionizada, dispensar en alícuotas adecuadas y congelar. Evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación.
1 mg
Sólido liofilizado en una solución salina tamponada con fosfato (0,02 M de fosfato de potasio, 0,15 M de NaCl) 7,2 de pH que contiene un 1 % (p/v) de seroalbúmina bovina y un 0,1 % (p/v) de ácida sódica; se reconstituye con 1 ml de agua desionizada, se dispensa en alícuotas adecuadas y se congela. Evitar ciclos repetidos de congelación-descongelación
Apto para el uso en el análisis fluorescente de muestras biotiniladas
Estreptavidina Cy3
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .