Learn More
Cytiva Amersham™ TE 70 and TE 70 PWR Semi-Dry Transfer Unit
Electrotransfer proteins from polyacrylamide gels up to 14 x 16cm (TE 77 PWR) and 21 x 26cm (TE 77) in size in less than one hour
1405.00€ - 1781.00€
Especificaciones
Dimensiones del gel | 14 x 16 cm |
---|---|
Anchura (métrico) | 38 cm |
Altura (métrico) | 9 cm |
Código de producto | Marca | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10468264
|
Cytiva
11-0013-41 |
25 láminas de papel para inmunotransferencia, 50 láminas de celofán, 2 máscaras sólidas, máscaras para geles de 7 x 8 cm y 14 x 16 cm | TE 70 PWR, con fuente de alimentación integral |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10420550
|
Cytiva
TE70 |
25 láminas de papel para transferencia, 50 láminas de celofán, 2 máscaras sólidas, máscaras para geles de 7 x 8 cm y 14 x 16 cm. | TE 70 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Long-lasting, perforated platinum-titanium and stainless-steel electrodes give uniform, contamination-free transfers
- Requires minimal buffer, only enough to saturate blotting papers and membranes
- Uses low current (0.5A) and voltage (30V) for transfers: safer and more economical
- Suitable for gels up to 14 × 16cm and 21 × 26cm
- Tested for use with Amersham™ ECL Western Blotting reagents
- Unique automatic stopping feature; transfer is stopped when buffer gets depleted, preventing overheating
Especificaciones
14 x 16 cm | |
38 cm | |
9 cm |