missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ AMG 510
Potent and selective KRASG12C inhibitor
208.42€ - 815.31€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1 R)-6-Fluoro-7-(2-fluoro-6-hydroxyphenyl)-1-[4-methyl-2-(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-4-[(2 S)-2-methyl-4-(1-oxo-2-propen-1-yl)-1-piperazinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-2(1 H)-one |
---|---|
CAS | 2252403-56-6 |
Objetivo | Ras GTPase Inhibitors |
Fórmula molecular | C30H30F2N6O3 |
Pureza | 0.98 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18717466
|
Tocris Bioscience™
7713/10 |
10 mg |
208.42€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18769346
|
Tocris Bioscience™
7713/50 |
50 mg |
815.31€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
AMG 510 is a potent and selective covalent KRASG12C inhibitor (IC50 = 90 nM). Also a potent inhibitor of phospho-ERK (IC50 = 68 nM). In an in vivo model of non-small cell lung cancer, AMG 510 causes regression of tumors, an increase in T-cell recruitment and a pro-inflammatory tumor microenvironment. Synergises with MEK inhibitors and Carboplatin (Cat. No. 2626) and is orally bioavailable.Especificaciones
(1 R)-6-Fluoro-7-(2-fluoro-6-hydroxyphenyl)-1-[4-methyl-2-(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-4-[(2 S)-2-methyl-4-(1-oxo-2-propen-1-yl)-1-piperazinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-2(1 H)-one | |
Ras GTPase Inhibitors | |
0.98 |
2252403-56-6 | |
C30H30F2N6O3 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.