Learn More
Merck Unidades de filtración para centrifugación Amicon™ Ultra-15
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido. Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos.
Marca:  Merck UFC900396
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10092423
  • 1925.00€ / paquete de 96
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Dos tubos de microcentrífugas
Descripción
Descripción
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido.Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos.
  • Membranas de celulosa regenerada Ultracel™-PL de alta recuperación con MWCO de 3, 10, 30, 50 o 100 kDa
  • La membrana vertical reduce la polarización para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de tan solo entre 10 y 15 minutos)
  • La membrana termosellada elimina la posibilidad de extracciones posteriores
  • Compatibilidad de rotor universal
  • Alta recuperación de retención de > 90 %
  • Factores de alta concentración de 80 a 100 veces (volumen final mínimo de concentrado: 200 μl)
  • Monitorización sencilla de muestras gracias a la carcasa translúcida y a las gradaciones de volumen
  • El acceso directo a las muestras de la pipeta elimina el paso de procesamiento para recuperar el concentrado
El filtro centrífugo permite
  • Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
  • Purificación de componentes macromoleculares encontrados en los extractos de cultivo de tejidos o lisados celulares
  • Concentración de proteínas diluidas o prepurificadas a partir de eluyentes de columna
  • Desalinización y cambio de tampón
Especificaciones
Especificaciones
3.000 días
7,6 cm2
Celulosa regenerada (RC)
24 Sleeves of 4
Filtros para centrífuga
121 mm
Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación
No estéril
Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas
Dos tubos de microcentrífugas
96Pack
15 ml
29,7 mm